Learn More
Diglycolic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10060820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10060820 25 g Bottiglia in vetro 25g
10685912 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10060820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114670250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4480-83-5
Formula molecolare C4H4O4
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Numero MDL MFCD00006677
InChI Key PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC Name 1,4-dioxane-2,6-dione
SMILES C1C(=O)OC(=O)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Diglycolic anhydride
Nota nome 0.97
Punto di fusione 90°C to 95°C
Colore Cream to White
Punti di ebollizione 240°C to 241°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.97
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 19, 153
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 116.07
Percent Purity 0.97
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diglycolic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.