Learn More
R&D Systems™ Digoxin
Codice prodotto. 18702624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18702624 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18702624 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4583/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.09€
    106.05€ / 50mg
    Risparmia 12.04€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+/K+ ATPase inhibitor
Inhibits membrane-bound α-subunits of the Na+/K+ ATPase pump in myocytes. Increases RGS2 protein levels in primary vascular smooth muscle cells through an Na+/K+ ATPase pump-dependent mechanism. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.17 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Digoxin
CAS 20830-75-5
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C41H64O14
Peso formulazione 780.94
Purezza >98%
Peso molecolare 780.949