Learn More
Diheptyltin Dichloride, TRC
Codice prodotto. 30138077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138077 1 g 1g
30011544 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138077 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4506881G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74340-12-8
Formula molecolare C14 H30 Cl2 Sn
Molecular Weight (g/mol) 388
Sinonimo Dichlorodiheptylstannane, Diheptyltin dichloride, Di-n-heptyltin dichloride
IUPAC Name dichloro(diheptyl)stannane
SMILES CCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-heptyltin-dichloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/2C7H15.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-6-4-2;;;/h2*1,3-7H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Peso formulazione 388.0747