Learn More
Dihexylammonium acetate, 0.5 M solution in H2O, for ion pair chromatography, TRC
Codice prodotto. 30387519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387519 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387519 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44778810ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dihexylammonium acetate
CAS 366793-17-1
Formula molecolare C12H27N . C2H4O2
Quantità 10 mL
InChI Formula InChI=1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
SMILES CCCCCCNCCCCCC.CC(=O)O
IUPAC Name acetic acid;N-hexylhexan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 245.4
Peso formulazione 245.2355
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M