Learn More
Dihexylphthalate-D4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalic acid, bis-hexyl ester D4 |
| CAS | 1015854-55-3 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C20 D4 H26 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, Phthalic Acid Di-n-hexyl Ester (3,4,5,6) D4, Phthalic acid, bis-hexyl ester D4, Phthalic Acid, Dihexyl Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3/i9D,10D,13D,14D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2H] |
| IUPAC Name | dihexyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.4744 |
| Vedi altri risultati |