Learn More
Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II), 97%
Codice prodotto. 10612233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10612233 5 g Bottiglia in vetro 5g
10578843 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10129801 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10612233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367490050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 19529-00-1 | C72H60P4Ru | 1150.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19529-00-1
Formula molecolare C72H60P4Ru
Molecular Weight (g/mol) 1150.24
Numero MDL MFCD04126429
InChI Key BFPFOLJFUVTHEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium ii, tetrakis triphenylphosphine ruthenium dihydride, c6h5 3p 4ruh2, ruthenium,dihydrotetrakis triphenylphosphine, dihydridotetrakis triphenylphosphine ruthenium, tetrakis triphenylphosphine ruthenium
PubChem CID 11981970
IUPAC Name ruthenium;triphenylphosphane
SMILES [Ru].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Punto di fusione 181.0°C to 183.0°C
Colore Ochre
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (ex Ru)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]4RuH2
Quantità 5 g
Peso formulazione 1152.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.