Learn More
Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione;, TRC
Codice prodotto. 30371087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371087 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371087 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49405550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydro-3,4-diphenyl-2,5-furandione
CAS 101278-21-1
Formula molecolare C16 H12 O3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2,3-Diphenysuccinic Anhydride
InChI Formula InChI=1S/C16H12O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMILES O=C1OC(=O)C(C1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name 3,4-diphenyloxolane-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 252.265
Peso formulazione 252.079