Learn More
Dihydro Daidzein, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dihydrodaidzein |
| CAS | 17238-05-0 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C15 H12 O4 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O |
| IUPAC Name | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.25 |
| Peso formulazione | 256.0736 |
| Vedi altri risultati |