Learn More
Dihydro Daidzein, TRC
Codice prodotto. 30377509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377509 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377509 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44900025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 H12 O4
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 256.25
Peso formulazione 256.0736
Percent Purity >95