Learn More
Dihydro Ferulic Acid 4-O-beta-D-Glucuronide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Dihydro Ferulic Acid 4-O-Beta-D-Glucuronide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H20O10/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2,4,6,11-14,16,19-21H,3,5H2,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1 |
| Percent Purity | >95% |