Learn More
Dihydro Ferulic Acid 4-O-Sulfate Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30137156
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137156 10 mg 10mg
30012232 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137156 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44891510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86321-33-7
Formula molecolare C10H10Na2O7S
Molecular Weight (g/mol) 320.23
Sinonimo 3-Methoxy-4-(sulfooxy)benzenepropanoic Acid Sodium Salt;
IUPAC Name disodium;3-(3-methoxy-4-sulfonatooxyphenyl)propanoate
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)[O-])OS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydro Ferulic Acid 4-O-Sulfate Sodium Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12O7S.2Na/c1-16-9-6-7(3-5-10(11)12)2-4-8(9)17-18(13,14)15;;/h2,4,6H,3,5H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 319.994
Percent Purity >95%