Learn More
Dihydro Ferulic Acid, TRC
Codice prodotto. 30373138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373138 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373138 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD448900500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroferulic Acid
CAS 1135-23-5
Formula molecolare C10 H12 O4
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Hydrocinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzenepropanoic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Methoxy-4'-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid, 3-Methoxyphloretic acid, Dihydroconiferylic acid, Dihydroferulic acid, Ferulic acid, α,β-dihydro-, Hydroferulic acid, Shorbic acid, β-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, β-3-Methoxy-4-hydroxyphenylpropionic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2,4,6,11H,3,5H2,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(CCC(=O)O)ccc1O
IUPAC Name 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Peso formulazione 196.0736