Learn More
Dihydro Uracil, TRC
Codice prodotto. 30012643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012643 1 g 1g
30008988 100 mg 100mg
30012092 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012643 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4499901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-07-4
Formula molecolare C4 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Sinonimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro- (9CI, ACI), Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil (6CI, 8CI), 1,3-Diazinane-2,4-dione, 5,6-Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5,6-Dihydrouracil, Dihydrouracil, Hexahydropyrimidine-2,4-dione, NSC 11867
IUPAC Name 1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydro Uracil
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
Peso formulazione 114.0429
Percent Purity >95%