Learn More
Dihydrocaffeic Acid, TRC
Codice prodotto. 30386178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30386178 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386178 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4487001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrocaffeic Acid
CAS 1078-61-1
Formula molecolare C9 H10 O4
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4-Dihydroxy-benzenepropanoic acid, 3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, Hydrocaffeic acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC Name 3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579