Learn More
Dihydrocoumarin, 99%
Codice prodotto. 11404747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404747 100 g 100g
11414747 500 g 500g
11424747 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11404747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21229.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119-84-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-84-6
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.161
Numero MDL MFCD00006881
InChI Key VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, hydrocoumarin, chroman-2-one, benzodihydropyrone, melilotin, melilotol, 2-chromanone, 1,2-benzodihydropyrone, melilotic lactone
PubChem CID 660
ChEBI CHEBI:16151
IUPAC Name 3,4-dihydrochromen-2-one
SMILES C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrocoumarin
Punto di fusione 24°C to 25°C
Densità 1.169
Punti di ebollizione 272°C
Punto d'infiammabilità 130°C (266°F)
Indice di rifrazione 1.556
Quantità 100 g
Beilstein 4584
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dihydrocoumarin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydrocoumarin