Learn More
Dihydrocoumarin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499166
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499166 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1926
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrocoumarin
CAS 119-84-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H8O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Hydrocoumarin Chroman-2-one
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC2=CC=CC=C2O1
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 99.09%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only