Learn More
Dihydrodaidzein, MedChemExpress
Descrizione
Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dihydrodaidzein |
| CAS | 17238-05-0 |
| Colore | Gray |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H12O4 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (±)-Dihydrodaidzein |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (390.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.25 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only