Learn More
Dihydroergotamine mesylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498568
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498568 10 mg 10mg
16414447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498568 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0670A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydroergotamine mesylate
CAS 6190-39-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H41N5O8S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (73.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@](CCC1)([H])N1C2=O)(O[C@](NC([C@@H](CN(C)[C@]3([H])C4)C[C@]3([H])C5=C6C4=CNC6=CC=C5)=O)(C)C7=O)N7[C@H]2CC8=CC=CC=C8.CS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 679.78
Peso formulazione 679.78
Percent Purity 98.42%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only