Learn More
Dihydroformononetin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dihydroformononetin |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3 |
| Peso formulazione | 270.0892 |