Learn More
Dihydroformononetin, TRC
Codice prodotto. 30137616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137616 10 mg 10mg
30133159 50 mg 50mg
30005772 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137616 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45333810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4626-22-6
Formula molecolare C16 H14 O4
Molecular Weight (g/mol) 270.281
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chroman-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydroformononetin
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Peso formulazione 270.0892