Learn More
dihydrofuran-3(2h)-one, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dihydrofuran-3(2H)-one |
| CAS min. % | 95.0 |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Peso formulazione | 86.09 |
| Percent Purity | 95% |