Learn More
dihydrofuran-3(2h)-one, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10490764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10490764 1 g Amber Glass Bottle 1g
10430954 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10490764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08444DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 22929-52-8
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD07778393
InChI Key JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC Name oxolan-3-one
SMILES C1COCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrofuran-3(2H)-one
CAS min. % 95.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 95%
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 95%