Learn More
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution, Pt 4-6% (cont. Pt)
Codice prodotto. 11450300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
∼0.5 g
∼10 g
∼2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450300 ∼0.5 g 0.50g
11430300 ∼2 g 2g
11440300 ∼10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450300 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012627.NJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 12033-81-7 | H2N2O8PtS | 385.16 g/mol
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution is used in the preparation of electrodeposition of platinum films and biocompatible platinum thin film electrodeposition on tin substrates, which acts as the interconnects material for implantable medical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12033-81-7
Formula molecolare H2N2O8PtS
Molecular Weight (g/mol) 385.16
Numero MDL MFCD00064668
InChI Key SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt
PubChem CID 102602532
IUPAC Name platinum;sulfuric acid;dinitrite
SMILES [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution
Nota nome Pt 4-6% (cont. Pt)
Colore Brown
Forma fisica Liquid
Quantità ∼0.5 g
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 384.17 (Anhydrous)
Aspetto Brown liquid