Learn More
Dihydrogen hexabromoosmate(IV) hydrate, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11359108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359108 1 g 1g
11369108 0.25 g 0.25g
11349108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11359108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042527.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD01863474
Sinonimo Bromoosmic Acid; Hydrogen hexabromoosmate(IV)
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrogen hexabromoosmate (IV) hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Colore Gray to Black
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Numero UN UN3260
Peso formulazione 352.02 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Crystalline