Learn More
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Premion™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11300288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11300288 1 g 1g
11390278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11300288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043696.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate is used in the production of platinum metal and its compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26023-84-7
Formula molecolare Cl6H2Pt
Molecular Weight (g/mol) 409.80
Numero MDL MFCD00149909
InChI Key ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo Hexachloroplatinic acid hydrate
IUPAC Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Punto di fusione 60°C (decomposition)
Colore Red to Brown
Intervallo percentuale saggio 99.999% (metals basis)
Odore Odorless
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Peso formulazione 409.82 (Anhydrous)
Forma fisica Crystals