Learn More
MedChemExpress Dihydrosanguinarine
Codice prodotto. 16461588
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461588 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461588 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0902
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Dihydrosanguinarine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa; has antifungal and anticancer activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 333.34 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
CAS 3606-45-9
Product Type Natural Products
Purezza 98.04%
Solubilità DMSO : 5.2 mg/mL (15.60 mM∣Need ultrasonic and warming)
Sinonimo 13,14-Dihydrosanguinarine
Bersaglio Fungal
Quantità 5 mg