Learn More
MedChemExpress Dihydrosanguinarine
Codice prodotto. 16469178
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469178 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16469178 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0902
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Dihydrosanguinarine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa; has antifungal and anticancer activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 333.34 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
CAS 3606-45-9
Product Type Natural Products
Purezza 98.04%
Solubilità DMSO : 5.2 mg/mL (15.60 mM∣Need ultrasonic and warming)
Sinonimo 13,14-Dihydrosanguinarine
Bersaglio Fungal