Learn More
Dihydrostreptomycin sulfate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492319
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16492319 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1241
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
MedChemExpress Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrostreptomycin sulfate
CAS 5490-27-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H41N7O12.3/2H2SO4
Quantità 1 g
Sinonimo Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 200 mg/mL (273.71 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@](O)(CO)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)([H])[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]1NC(N)=N.[1.5H2SO4]
Molecular Weight (g/mol) 730.71
Peso formulazione 730.71
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only