Learn More
Dihydrotanshinone I, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484817 50 mg 50mg
16483856 25 mg -
16438958 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16484817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0360
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Specifica
Materiale o nome chimico Dihydrotanshinone I
CAS 87205-99-0
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H14O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 2 mg/mL (7.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O
Molecular Weight (g/mol) 278.3
Peso formulazione 278.3
Percent Purity 98.74%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only