Learn More
Dihydrouracil, MedChemExpress
Descrizione
Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dihydrouracil |
| CAS | 504-07-4 |
| Colore | White to Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H6N2O2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 5,6-Dihydrouracil |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 14.29 mg/mL (125.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1CCNC(N1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only