missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diiodoacetonitrile, TRC

Codice prodotto. 30372597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30372597 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30372597 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD446560100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Diiodoacetonitrile
CAS 959961-04-7
Formula molecolare C2HI2N
Quantità 100 mg
Sinonimo 2,2-Diiodoacetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C2HI2N/c3-2(4)1-5/h2H
SMILES IC(I)C#N
IUPAC Name 2,2-diiodoacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 292.84
Peso formulazione 292.8198
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.