Learn More
Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II) |
| Colore | Brown |
| Formula lineare | [(C6H5)3P]2NiI2 |
| Quantità | 2 g |
| Sensibilità | Air and light sensitive |
| Peso formulazione | 837.08 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350-Può provocare il cancro.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..