Learn More
Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Codice prodotto. 11383507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383507 10 g 10g
11373507 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018869.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 82308-17-6 | C36H30I2NiP2 | 837.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82308-17-6
Formula molecolare C36H30I2NiP2
Molecular Weight (g/mol) 837.09
Numero MDL MFCD00015866
InChI Key CRLSSYRKSIEFOQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo diiododbis triphenylphosphinenickel ii, diiodobis triphenylphosphine nickel ii, nii2 pph3 2, diiodonickel; triphenylphosphane
PubChem CID 6102125
IUPAC Name diiodonickel;triphenylphosphane
SMILES I[Ni++]I.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Colore Brown
Formula lineare [(C6H5)3P]2NiI2
Quantità 10 g
Sensibilità Air and light sensitive
Peso formulazione 837.08
Forma fisica Crystalline Powder