Learn More
Diiododifluoromethane, TRC
Codice prodotto. 30384805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384805 500 mg
30369599 50 mg
30380831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30384805 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD455383500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1184-76-5
Formula molecolare CF2I2
Molecular Weight (g/mol) 303.82
Sinonimo Difluorodiiodomethane
IUPAC Name difluoro(diiodo)methane
SMILES FC(F)(I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Diiododifluoromethane
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/CF2I2/c2-1(3,4)5
Peso formulazione 303.8057