missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diiodofluorescein

Codice prodotto. 11429220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11429220 10 g 10g
11439220 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11429220 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16554.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 31395-16-1 | C20H10I2O5 | 584.104 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 31395-16-1
Formula molecolare C20H10I2O5
Molecular Weight (g/mol) 584.104
Numero MDL MFCD00036461
InChI Key RUEQYKGDINYYHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4',5'-diiodofluorescein c.i. 45425:1, 3',6'-dihydroxy-4,5-diiodospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthen-3-one
PubChem CID 21863873
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-6,7-diiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC3=C(C24C5=C(C(=C(C=C5)I)I)C(=O)O4)C=CC(=C3)O

Specifica

Materiale o nome chimico Diiodofluorescein
Punto di fusione 239°C to 241°C (decomposition)
Quantità 10 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 584.11

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.