Learn More
Diiodomethane, 99%, stab.
Descrizione
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
Solubility
Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Notes
Light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with alkali metal salts, strong oxidizing agents, strong bases, metals, lithium, potassium, sodium, sodium oxides and alloys.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diiodomethane |
| Nota nome | stabilized |
| Punto di fusione | 5°C to 6°C |
| Densità | 3.322 |
| Punti di ebollizione | 180°C to 181°C (decomposition) |
| Punto d'infiammabilità | None |
| Intervallo percentuale saggio | 99%, stab. |
| Indice di rifrazione | 1.74 |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN2810 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diiodomethane, stabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene iodide