Learn More
Diiodomethane, 99+%, stabilized with silver wire
Codice prodotto. 10160312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10160312 25 g Bottiglia in vetro 25g
10183940 100 g Bottiglia in vetro 100g
10712021 500 g Bottiglia in vetro 500g
11944501 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10160312 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169830250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-11-6 , 7440-22-4
Formula molecolare CH2I2
Molecular Weight (g/mol) 267.84
Numero MDL MFCD00001079
InChI Key NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
IUPAC Name diiodomethane
SMILES ICI
Specifica
Materiale o nome chimico Diiodomethane
Punto di fusione 6.0°C
Colore Red to Yellow
Densità 3.3200g/mL
Punti di ebollizione 181.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2I2
Indice di rifrazione 1.737
Quantità 25 g
Beilstein 01,71
Fieser 09,170; 11,182; 17,116
Indice di Merck 15,6137
Gravità specifica 3.32
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,propanol,isopropanol,,hexane,cyclohexane,ether,chloroform and benzene
Stabilizzatore Silver wire
Viscosità 2.80 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 267.83
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diiodomethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dijodmethan