Learn More
Diiodomethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diiodomethane |
| CAS | 75-11-6 |
| Formula molecolare | CH2I2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804 |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2 |
| SMILES | ICI |
| Molecular Weight (g/mol) | 267.84 |
| Peso formulazione | 267.8246 |