Learn More
Diisobutyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30179377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179377 1 g 1g
30179253 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179377 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4552101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-69-5
Formula molecolare C16 H22 O4
Molecular Weight (g/mol) 278.34
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP
IUPAC Name bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
Especificaciones
Materiale o nome chimico Phthalic acid, bis-iso-butyl ester
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
Peso formulazione 278.1518
Percent Purity >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.