Learn More
Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10368003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10368003 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10309812 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10002410 400 mL AcroSeal™ Glass Bottle 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10368003 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183798000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    294.00€ / 800mL
    Risparmia 22.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid, Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diisobutylaluminium hydride
Nota nome 1M Solution in Hexane
CAS 1191-15-7, 110-54-3
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.7010g/mL
Punto d'infiammabilità −23°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C8H19Al
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]2AlH
Numero MDL MFCD00008928
Quantità 800 mL
Beilstein 04, IV, 4400
Fieser 01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
Indice di Merck 15, 3212
Gravità specifica 0.701
Sinonimo DIBAL-H
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Molecular Weight (g/mol) 142.22
Peso formulazione 142.22
Forma fisica Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Mention de danger
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P302+P334-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Diisobutylaluminum hydride
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.