Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in hexane, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484875 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15484875 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042593.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-15-7
Numero MDL MFCD00008928
Specifica
Materiale o nome chimico Diisobutylaluminum hydride
Colore Colorless
Densità 0.701g/mL
Punto d'infiammabilità −23°C (−10°F)
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Peso formulazione 142.22
Forma fisica Liquid