Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in hexane, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15416495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15416495 250 mL 250mL
15421827 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15416495 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042589.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-15-7
Numero MDL MFCD00008928
Specifica
Materiale o nome chimico Diisobutylaluminum hydride
Colore Colorless
Densità 0.701 g/mL
Punto d'infiammabilità −23°C (−10°F)
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantità 250 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with hydrocarbon solvents.
Peso formulazione 142.22
Forma fisica Liquid