Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15464875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
200mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15464875 500 mL 500mL
11369208 50 mL 50mL
15454875 100 mL 100mL
11359208 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15464875 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042591.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1191-15-7
Numero MDL MFCD00008928
Specifications
Materiale o nome chimico Diisobutylaluminum hydride
Colore Colorless
Densità 0.805 g/mL
Punti di ebollizione ∼110°C
Punto d'infiammabilità 4°C (40°F)
Imballaggio ChemSeal™ bottles
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantità 500 mL
Numero UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents.
Peso formulazione 142.22
Forma fisica Liquid