Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Codice prodotto. 15460837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15460837 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15460837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14718.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ?-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring opening of perbenzylated furanosides and convenient in situ generation of HZrCp2Cl from ZrCp2Cl2 and DIBAL-H.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ɑ-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring open
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diisobutylaluminum hydride
CAS 1191-15-7
Densità 0.805
Punti di ebollizione ∼110°C
Punto d'infiammabilità 4°C (40°F)
Formula molecolare C8H19Al
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]2AlH
Numero MDL MFCD00008928
Quantità 100 mL
Numero UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo DIBAH; DIBAL-H
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 142.22