Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 25% w/w in hexane, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15411827
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15411827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042588.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-15-7
Numero MDL MFCD00008928
Sinonimo DIBAL-H
Specifica
Materiale o nome chimico Diisobutylaluminum hydride
Colore Colorless
Densità 0.701 g/mL
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]2AlH
Quantità 1 L
Numero UN UN3399
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 142.22
Forma fisica Liquid