Learn More
Diisopropanolamine, 99%
Codice prodotto. 10259640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10259640 500 g Bottiglia in vetro 500g
10687274 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10259640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 407805000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-97-4
Formula molecolare C6H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Numero MDL MFCD00004531
InChI Key LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
IUPAC Name 1-[(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Specifications
Materiale o nome chimico Diisopropanolamine
Nota nome 99%
Punto di fusione 33°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0038g/mL
Punti di ebollizione 249°C to 250°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 % min. (Total base)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CHOHCH2)2NH
Indice di rifrazione 1.4615 to 1.4635
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 3214
Gravità specifica 1.0038
Informazioni di solubilità Solubility in water: 870g/L (20°C)
Viscosità 84.19 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diisopropanolamine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement