Learn More
Diisopropanolamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(2-propanol)amine |
| CAS | 110-97-4 |
| Formula molecolare | C6 H15 N O2 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 2-Propanol, 1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Iminobis[2-propanol], 1,1'-Iminodi-2-propanol, 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol, 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amine, Bis(2-propanol)amine, DIPA, DIPA (alcohol), Di-2-propanolamine, Diisopropanolamine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)amine, N,N-Diisopropanolamine, NSC 4963 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(O)CNCC(C)O |
| IUPAC Name | 1-(2-hydroxypropylamino)propan-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.189 |
| Peso formulazione | 133.1103 |