C-X Bond Formation (Halogen), Radical initiators
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Diisopropyl azodicarboxylate |
| Nota nome | 94% |
| Punto di fusione | 3.0°C to 5.0°C |
| Colore | Orange-Yellow to Red |
| Densità | 1.0200g/mL |
| Punti di ebollizione | 75.0°C (0.2 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 106°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 92% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Diisopropyl azodicarboxylate
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.