Learn More
Diisopropyl azodicarboxylate, 94%
Codice prodotto. 10570812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10570812 5 g 5g
10329040 25 g 25g
10091781 100 g 100g
15194027 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10570812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 327560050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X Bond Formation (Halogen), Radical initiators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2446-83-5
Formula molecolare C8H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Numero MDL MFCD00008875
InChI Key VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC Name propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamate
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropyl azodicarboxylate
Nota nome 94%
Punto di fusione 3.0°C to 5.0°C
Colore Orange-Yellow to Red
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.4220
Quantità 5 g
Fieser 17,39
Indice di Merck 15,3217
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.