Learn More
Diisopropyl azodicarboxylate, 94%
Codice prodotto. 11318405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11318405 25 g 25g
11328405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318405 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10386.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
Diisopropyl azodicarboxylate is used as an important reagent in the production of many organic compounds. It is used in association with triphenyl phosphine in Mitsunobu reaction of alcohols, acids and amides. It acts as reactant in the preparation of chromenes resembling classical cannabinoids, norbornene-based guanidine-rich polymers and acceptor-donor-acceptor organic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diisopropyl azodicarboxylate is used as an important reagent in the production of many organic compounds. It is used in association with triphenyl phosphine in Mitsunobu reaction of alcohols, acids and amides. It acts as reactant in the preparation of chromenes resembling classical cannabinoids, norbornene-based guanidine-rich polymers and acceptor-donor-acceptor organic dyes.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Store in cool place. Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, alcohols and metallic salts. Decomposes violently at or above: 100 0C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2446-83-5
Formula molecolare C8H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Numero MDL MFCD00008875
InChI Key VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
IUPAC Name propan-2-yl (NZ)-N-propan-2-yloxycarbonyliminocarbamate
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropyl azodicarboxylate
Punto di fusione 3°C to 5°C
Densità 1.027
Punti di ebollizione 74°C to 75°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.42
Quantità 25 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1912326
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl azodicarboxylate